284998
Adrenosterone
98%
Sinonimo/i:
11-Ketoandrostenedione, 4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione, Reichstein’s substance G
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +300°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
219-222 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
RZRPTBIGEANTGU-IRIMSJTPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?