Documenti fondamentali
793477
Sigma-Aldrich
Kynurenic acid-3,5,6,7,8-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D5H2NO3
Peso molecolare:
194.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C1=C(O)C2=C(N=C1C(O)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
HCZHHEIFKROPDY-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)