Documenti fondamentali
425370
Sigma-Aldrich
Phenol-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Pentadeuteriophenol
About This Item
Formula condensata:
C6D5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
crystals
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
ISWSIDIOOBJBQZ-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Phenol-2,3,4,5,6-d5 is an isotope-labeled analog of phenol, wherein 2,3,4, 5, and 6th protons of phenol are replaced by deuterium.
Applicazioni
Phenol-2,3,4,5,6-d5 can be used as an internal analytical standard for accurate data interpretation using various analytical techniques.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Naftalene-d8 99 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
176044
Naftalene-d8
2-Fluorophenol 98%
Sigma-Aldrich
F12804
2-Fluorophenol
Fenolo BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
P5566
Fenolo
The Nature of meso-and pyro-Borate Precatalysts to the VANOL and VAPOL BOROX Catalysts
Zhao W, et al.
Synlett, 26, 1606-1614 (2015)