Documenti fondamentali
617482
Sigma-Aldrich
Phenol-4-d1
90 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5DO
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
90 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D
ISWSIDIOOBJBQZ-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)