486957
Phenol-3,5-d2
97 atom % D
Sinonimo/i:
3,5-Dideuteriophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]c1cc([2H])cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i2D,3D
ISWSIDIOOBJBQZ-PBNXXWCMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)