Documenti fondamentali
606286
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-13C6-phenol
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
[1,1′-Biphenyl]-2-ol-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C6H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
282 °C
Punto di fusione
57-59 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)