Key Documents
579785
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-OH-(α-amine-15N)
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-asparagine-(amine-15N), L-Asparagine-(amine-15N), α-N-t-Boc derivative
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH(15NH-Boc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D -7.3°, c = 2 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1/i11+1
FYYSQDHBALBGHX-NPNNMFHTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3