34958
1-clorobutano
suitable for HPLC, ≥99.8%
Sinonimo/i:
Butil cloruro
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
10.1 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
230 nm, ≥65%
240 nm, ≥95%
250 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. eboll.
77-78 °C (lit.)
Punto di fusione
−123 °C (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup