346144
Dietiletere
≥98%, reagent grade, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Dietiletere, reagent grade, ≥98%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
28.5 psi ( 55 °C)
8.38 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
356 °F
contiene
≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
36.5 %
Impurezze
≤0.5% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. eboll.
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup