PHR1666
Dietiletere
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
320 °F
Qualità
pharmaceutical secondary standard
Limite di esplosione
36.5 %
Confezionamento
pkg of 3 × 1.2 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
Contenuto correlato
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene