Documenti fondamentali
309966
Sigma-Aldrich
Dietiletere
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.07
Saggio:
≥99.9%
tecniche:
HPLC: suitable
applicazioni:
food and beverages
P. ebollizione:
34.6 °C (lit.)
Tensione di vapore:
28.69 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Nome del prodotto
Dietiletere, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
28.69 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
36.5 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.03% water
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 218 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 275 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Luminescenza di In(III)Cl-ezioporfirina-I. Questo studio analizza le proprietà di luminescenza dell'In(III)Cl-ezioporfirina-I, impiegando l'etere etilico nel processo di sintesi per migliorare la solubilità e i risultati della reazione (Koptyaev et al., 2023).
  • Sintesi efficiente di ciclopentenoni fosfonati mediante reazione a tre componenti catalizzata da NaN(3) tra trialchilfosfiti, arilmetilidencianoacetati di etile e acetilendicarbossilati dialchilici. Lo studio evidenzia una nuova tecnica di sintesi che utilizza l'etere dietilico come solvente per facilitare il processo di reazione, fondamentale per la produzione di ciclopentenoni fosfonati (Ranjbar Derranji and Anary-Abbasinejad, 2024).
  • Attività antiossidanti e antinfiammatorie dell'estratto ricco di acidi fenolici delle radici pelose della Dracocephalum moldavica. Il lavoro discute l'estrazione da Dracocephalum moldavica di acidi fenolici mediante etere dietilico, esaminando le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie (Weremczuk-Jeżyna et al., 2023).
  • [Un metodo migliorato di estrazione e di rivelazione in cromatografia su strato sottile non radioattiva dell'acido micolico]. Lo studio descrive un metodo migliorato per l'estrazione e l'analisi dell'acido micolico utilizzando l'etere dietilico, migliorando l'efficienza di rivelazione nei campioni biologici (Xu et al., 2023).
  • Un metodo modificato di quantificazione (1)H-NMR degli alcaloidi dell'efedrina in campioni di Ephedrae Herba. Il lavoro presenta un metodo di quantificazione NMR modificato in cui l'etere etilico svolge un ruolo critico nell'estrazione e nella preparazione dei campioni per la misurazione precisa degli alcaloidi dell'efedrina (Li et al., 2023).
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Dietiletere
Sigma-Aldrich
179272
Dietiletere
Dietiletere for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07026
Dietiletere
Dietiletere puriss., contains ~5&#160;mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
24004
Dietiletere
Lana S Barkawi et al.
Nature protocols, 5(10), 1609-1618 (2010-10-05)
Auxin measurements in plants are critical to understanding both auxin signaling and metabolic homeostasis. The most abundant natural auxin is indole-3-acetic acid (IAA). This protocol is for the precise, high-throughput determination of free IAA in plant tissue by isotope dilution
Diethyl ether (DEE) as a renewable diesel fuel.
Bailey B, et al.
No. 972978. SAE technical paper (1997)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 471-471 (1994)
Oxidation of secondary alcohols in diethyl ether with aqueous chromic acid. Convenient procedure for the preparation of ketones in high epimeric purity.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(3), 387-390 (1971)
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration