32203
Dietiletere
≥99.8% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dietiletere, contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
BHT as inhibitor
Limite di esplosione
36.5 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.00003% peroxides (as H2O2)
≤0.00007% adehydes (as HCHO)
≤0.0002% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetone (GC)
≤0.02% ethanol (GC)
0.03% water (Karl Fischer)
5-8 ppm BHT (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Stringa SMILE
CCOCC
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
The article number 32203-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32203-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32203-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32203-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32203-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32203-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?