Documenti
1.00931
Supelco
Dietiletere
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-467-2
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
587 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Potenza
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36.5 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. eboll.
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -40 °C
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Dietiletere ACS reagent, ≥98.0%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
676845
Dietiletere
Dietiletere
Sigma-Aldrich
179272
Dietiletere
Dietiletere ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
346136
Dietiletere
Dietiletere anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
673811
Dietiletere