1.00926
Dietiletere
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
587 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Limite di esplosione
36.5 %
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -40 °C
Solubilità
69 g/L
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup