Documenti fondamentali
320315
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, ACS reagent
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Nome del prodotto
Hexane, mixture of isomers, ACS reagent, ≥98.5%
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3 (vs air)
Descrizione
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains thiophene
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Esano suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
Esano
Dietiletere anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
673811
Dietiletere
Dietiletere suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
Sigma-Aldrich
309966
Dietiletere
Metanolo ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
179337
Metanolo
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically