Documenti fondamentali
293253
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Saggio:
≥98.5%
tecniche:
HPLC: suitable
applicazioni:
food and beverages
P. ebollizione:
68-70 °C (lit.)
Nome del prodotto
Hexane, mixture of isomers, suitable for HPLC, ≥98.5%
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Compatibilità
passes test for HPLC
applicazioni
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS specifications
Confezionamento
Altre note
Contains thiophene
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetone suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetone
Etilacetato suitable for HPLC, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
439169
Etilacetato
Etilacetato ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
319902
Etilacetato
2-Propanolo suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-Propanolo
n-Esano for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.04391
n-Esano
John P Kennelly et al.
Journal of lipid research, 59(9), 1695-1708 (2018-07-17)
De novo phosphatidylcholine (PC) synthesis via CTP:phosphocholine cytidylyltransferase-α (CTα) is required for VLDL secretion. To determine the precise role of de novo PC synthesis in intestinal lipid metabolism, we deleted CTα exclusively in the intestinal epithelium of mice (CTαIKO mice).
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)