Documenti fondamentali
439185
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
product name
Hexane, mixture of isomers, suitable for HPLC, ≥98.5%
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. eboll.
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble(lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS specifications
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Esano Laboratory Reagent, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
208752
Esano
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)