232653
Chromium(VI) oxide
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
(powder and or flakes)
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
196 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Transformation of various primary alcohols to carboxylic acids.
- Oxidation of arenes (naphthalenes and anthrathene) to the corresponding quinones by using periodic acid as the terminal oxidant in acetonitrile.
- Benzylic oxidation of various substituted toluene to the corresponding benzoic acids.
- Oxidation of sulfides to sulfones.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?