461121
p-Toluidine
99%
Sinonimo/i:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
6.6 %
P. eboll.
200 °C (lit.)
Punto di fusione
41-46 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?