Documenti
22150
Millipore
D-(+)-cellobiosio
≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
Sinonimo/i:
Cellobiosio, cellosio, beta-cellobiosio, D-cellobiosio, β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-glucopiranosil-D-glucosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
93795
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +34±1°, 15 hr, c = 10% in H2O
PM
342.30 g/mol
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤1% loss on drying, 110 °C
Punto di fusione
~235 °C (dec.)
239 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤150 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
Descrizione generale
Il cellobiosio è un disaccaride ed è un cosiddetto zucchero riducente. Viene aggiunto ai terreni di coltura come integratore nutrizionale, nello specifico come fonte di carboidrati, e può essere usato per distinguere i batteri in base alla loro capacitò di fermentare il cellobiosio. Per esempio, la Vibrio spp. È in grado di fermentare il cellobiosio con conseguente produzione di acido, evidenziabile con l′indicatore di pH blu di bromotimolo, che vira al giallo a pH acido. L′aggiunta di cellobiosio nel terreno può inoltre stimolare la crescita iniziale di Salmonella.
Applicazioni
Il cellobiosio trova applicazione come fonte di carboidrato per terreni di coltura e nella caratterizzazione biochimica dei microorganismi condotta in base alle loro capacità di fermentare i carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
D-(+)-maltosio from potato, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M5885
D-(+)-maltosio
BIS-TRIS anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
RDD013
BIS-TRIS
Coconut water suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C5915
Coconut water
D-(+)-maltosio ≥98% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
M5895
D-(+)-maltosio
D-(+)-maltosio BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
63418
D-(+)-maltosio
Corinna Schiano-di-Cola et al.
The FEBS journal, 287(12), 2577-2596 (2019-11-23)
Thermostable cellulases from glycoside hydrolase family 7 (GH7) are the main components of enzymatic mixtures for industrial saccharification of lignocellulose. Activity improvement of these enzymes via rational design is a promising strategy to alleviate the industrial costs, but it requires
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between
Hoi Yee Keung et al.
Applied and environmental microbiology, 83(7) (2017-01-25)
Bifidobacteria exert beneficial effects on hosts and are extensively used as probiotics. However, due to the genetic inaccessibility of these bacteria, little is known about their mechanisms of carbohydrate utilization and regulation. Bifidobacterium breve strain JCM1192 can grow on water-insoluble
Teck Wei Ching et al.
Carbohydrate polymers, 157, 1794-1800 (2016-12-19)
One of the grand challenges of this century is to transition fuels and chemicals production derived from fossil feedstocks to renewable feedstocks such as cellulosic biomass. Here we describe fast microwave conversion of microcrystalline cellulose (MCC) in water, with dilute
Agustina Llanos et al.
Microbial cell factories, 18(1), 14-14 (2019-01-30)
Research on filamentous fungi emphasized the remarkable redundancy in genes encoding hydrolytic enzymes, the similarities but also the large differences in their expression, especially through the role of the XlnR/XYR1 transcriptional activator. The purpose of this study was to evaluate