L1886
Light Green SF Yellowish
Dye content, ≥65%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
Acid Green 5
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Light Green SF Yellowish, certified by the Biological Stain Commission
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, ≥65%
Colore
red to dark purple
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)\C(=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?