O7505
Orcein
certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
Natural Red 28
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Orcein, synthetic, certified by the Biological Stain Commission
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Stato
powder
tecniche
microbe id | staining: suitable
Solubilità
1 M NaOH: 1 mg/mL
εmax
≥250% at 574-582 nm in NaOH at 0.01 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?