228710
Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezze
≤0.01% insolubles
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~1%)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?