71778
Sodium nitroprusside dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroferricyanide, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals or chunks
Solubilità
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤3000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3