Z546488
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 4-8 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
20 mm
Capacità imbuto
15 mL
Diam. stelo
10 mm
Dimensione pori
4-8 μm porosity
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)