Documenti fondamentali
BR464003
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 50 mL, 3 D 3
Sinonimo/i:
Filter, Filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 464003
Capacità
50 mL
Diam. filtro
3.5 cm
Dimensione pori
16-40 μm
Descrizione generale
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR464003-1EA4061831857047