BR465423
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 3
Sinonimo/i:
Filter, Filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 465423
Capacità
125 mL
Diam. disco
3 cm
Diam. filtro
3 cm
Dimensione pori
16-40 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR465423-1EA | 4061831857085 |