Documenti fondamentali
Z232432
Duran® Buchner funnel
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
213415401
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Descrizione
use paper diam. 110 mm
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
1,000 mL
Prof. piastra
120 mm
Descrizione generale
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Coors™ Buchner funnel capacity 25 mL
Z247308
Coors Buchner funnel
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232432-1EA