Documenti fondamentali
Z232416
Duran® Buchner funnel
capacity 220 mL
Sinonimo/i:
213413409
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Descrizione
use paper diam. 70 mm
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
220 mL
Prof. piastra
73 mm
Descrizione generale
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232416-1EA