Z171700
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 400 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 595515
Lunghezza camicia
400 mm
Descrizione generale
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)