Z247316
Coors™ Buchner funnel
capacity 70 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Descrizione
For Filter Paper Diameter (mm): 55
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66240
Altezza
120 mm
Capacità
70 mL
Diam. piatto
56 mm
Diametro
42 mm, perforated
Categorie correlate
Descrizione generale
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Applicazioni
The Coors™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247316-1EA | 4061833568835 |
Z247316-8EA | |
Z247316-8X1EA |