Z178144
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 165 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14602-0000
Capacità
165 mL
Diam. piatto
70 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178144-1EA | 4061832262642 |