Z178160
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 875 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14604-0000
Capacità
875 mL
Diam. piatto
110 mm
Descrizione generale
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)