Documenti fondamentali
Z419915
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 1,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14611-0000
Capacità
1,000 mL
Diam. piatto
122 mm
Alt. piastra-bordo
104 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z419915-1EA4061832264271