Z329576
BRAND® volumetric flask, PP
volume 1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Giunto
joint ST/NS neck24/29
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
Altezza
298 mm
Capacità
1,000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.