Documenti fondamentali
Y0001904
L-α-lisofosfatidilcolina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lysophosphatidylcholine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Lysophosphatidylcholine from egg yolk EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
La lisofosfatidilcolina è un componente importante delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in diverse reazioni infiammatorie, inclusa l′aterosclerosi. Viene usata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la protein chinasi C, la MAP chinasi p38, la MAP chinasi p42 e la via della jun chinasi (JNK), oltre a stimolare la trascrizione di c-jun.
La lisofosfatidilcolina è un componente importante delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in diverse reazioni infiammatorie, inclusa l′aterosclerosi. Viene usata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la protein chinasi C, la MAP chinasi p38, la MAP chinasi p42 e la via della jun chinasi (JNK), oltre a stimolare la trascrizione di c-jun. La lisofosfatidilcolina si accumula durante l′ischemia cardiaca e può indurre aritmie disaccoppiando la comunicazione a livello della giunzione gap; inoltre può peggiorare il danno ischemico aumentando il carico di Na+ nei miociti cardiaci. Attiva anche i canali TREK1, TREK2 e TRAAK K+.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)