Key Documents
PHR2631
Supelco
L-α-lisofosfatidilcolina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001904
traceable to USP 1372050
Famiglia di API
lysophosphatidylcholine
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 250 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Azioni biochim/fisiol
La lisofosfatidilcolina è un componente importante delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in diverse reazioni infiammatorie, inclusa l′aterosclerosi. Viene usata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la protein chinasi C, la MAP chinasi p38, la MAP chinasi p42 e la via della jun chinasi (JNK), oltre a stimolare la trascrizione di c-jun. La lisofosfatidilcolina si accumula durante l′ischemia cardiaca e può indurre aritmie disaccoppiando la comunicazione a livello della giunzione gap; inoltre può peggiorare il danno ischemico aumentando il carico di Na+ nei miociti cardiaci. Attiva anche i canali TREK1, TREK2 e TRAAK K+.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)