E0900000
Ergocalciferol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
ergocalciferol
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
114-118 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
Ergocalciferol is a form of vitamin D, synthesized by some plants in the presence of UVB light. It can be obtained from diet intake or supplements.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard