Key Documents
47763
Supelco
Colecalciferolo (D3)
analytical standard
Sinonimo/i:
Colecalciferolo, (+)-Vitamina D3, 7-deidrocolesterolo attivato, Calciol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Beilstein:
2339331
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164500
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type fat soluble vitamin
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
Il colecalciferolo (D3) è una vitamina liposolubile, una delle forme di vitamina D sintetizzata nella pelle umana in seguito all'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) della luce solare; può anche essere ingerita attraverso gli alimenti. Nell'uomo è essenziale per il mantenimento del normale metabolismo del calcio.
Applicazioni
Il Colecalciferolo (D3) può essere utilizzato come standard di riferimento analitico per la quantificazione dell′analita in diverse matrici alimentari mediante tecniche cromatografiche differenti.
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
Azioni biochim/fisiol
La vitamina D agisce attraverso un recettore che è un membro della superfamiglia dei fattori di trascrizione ligando-dipendenti. Modula la proliferazione e la differenziazione sia delle cellule normali che tumorali. Ha effetti antiproliferativi e antimetastatici sulle cellule del cancro della mammella, del colon e della prostata. I recettori della vitamina D attivati nell'intestino e nelle ossa sono responsabili della regolazione dell'assorbimento e dell'omeostasi del calcio.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rapid determination of vitamin D3 in milk-based infant formulas by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Kwak M-B, et al.
Food Chemistry, 165(2), 569-574 (2014)
Simultaneous determination of cholecalciferol (vitamin D3) and ergocalciferol (vitamin D2) in foods by selected reaction monitoring
Dimartino G
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 92(2), 511-517 (2009)
Sina Gallo et al.
JAMA, 309(17), 1785-1792 (2013-05-02)
Vitamin D supplementation in infancy is required to support healthy bone mineral accretion. A supplement of 400 IU of vitamin D per day is thought to support plasma 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) concentrations between 40 and 50 nmol/L; some advocate 75
Sara S Oberhelman et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(12), 1378-1387 (2013-12-03)
To determine whether a single monthly supplement is as effective as a daily maternal supplement in increasing breast milk vitamin D to achieve vitamin D sufficiency in their infants. Forty mothers with exclusively breast-fed infants were randomized to receive oral
Cameron C Grant et al.
Pediatrics, 133(1), e143-e153 (2013-12-18)
To determine the vitamin D dose necessary to achieve serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentration ≥ 20 ng/mL during infancy. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial in New Zealand. Pregnant mothers, from 27 weeks' gestation to birth, and then their infants, from
Protocolli
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Vedi tutto