Documenti fondamentali
C9774
Sigma-Aldrich
Colecalciferolo
analytical standard
Sinonimo/i:
(+)-Vitamina D3, 7-deidrocolesterolo attivato, Calciol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Beilstein:
2339331
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058003
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic (organic - wool)
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
crystalline
Confezionamento
pkg of 250 mg
Colore
white
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Categorie correlate
Descrizione generale
Cholecalciferol, also called vitamin D3, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. It is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
Applicazioni
Cholecalciferol has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) to analyze serum vitamin D levels. It has also been used as a standard in liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) to quantify vitamin D3 in sunflower oil.
Cholecalciferol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.
Azioni biochim/fisiol
La vitamina D agisce attraverso un recettore che è un membro della superfamiglia dei fattori di trascrizione ligando-dipendenti. Modula la proliferazione e la differenziazione sia delle cellule normali che tumorali. Ha effetti antiproliferativi e antimetastatici sulle cellule del cancro della mammella, del colon e della prostata. I recettori della vitamina D attivati nell'intestino e nelle ossa sono responsabili della regolazione dell'assorbimento e dell'omeostasi del calcio.
Cholecalciferol is sourced either through the diet or exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue. Deficiency of vitamin D is often observed in chronic kidney disease.
Confezionamento
Packaged in flame-sealed ampules under Argon
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Ergocalciferol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E0900000
Ergocalciferol
Vitamin D3 solution 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-025
Vitamin D3 solution
Ergocalciferol 40,000,000 USP units/g
Sigma-Aldrich
E5750
Ergocalciferol
Ergocalciferol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1239005
Ergocalciferol
Clinical Veterinary Toxicology, 448-448 (2003)
Cholecalciferol supplementation in hemodialysis patients: effects on mineral metabolism, inflammation, and cardiac dimension parameters
Matias P, et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN (2010)
Genetic polymorphisms of vitamin D metabolism genes and serum level of vitamin D in colorectal cancer
Vidigal VM, et al.
The International Journal of Biological Markers, 32(4), 441-446 (2017)
Vitamin D serum levels are associated with handgrip strength but not with muscle mass or length of hospital stay after hip fracture
Gumieiro DN, et al.
Nutrition, 31(7-8), 931-934 (2015)
Stability of vitamin D3 and vitamin D2 in oil, fish and mushrooms after household cooking
Lovznjak P and Jakobsen J
Food Chemistry, 254(4), 144-149 (2018)