Documenti fondamentali
L0906
Sigma-Aldrich
L-α-lisofosfatidilcolina
≥99%, lyophilized powder
Sinonimo/i:
1-acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Descrizione
zwitterionic
Saggio
≥99%
Stato
lyophilized powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
La lisofosfatidilcolina è un importante componente delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in varie reazioni infiammatorie, tra cui l′aterosclerosi. Viene adoperata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la via della protein-chinasi C, della MAP chinasi p38, della MAP chinasi p42 e della chinasi jun (JNK) e stimola la trascrizione di c-jun. La lisofosfatidilcolina si accumula durante l′ischemia cardiaca e può indurre delle aritmie mediante il disaccoppiamento della comunicazione delle giunzioni gap. Inoltre, aumenta il danno ischemico rafforzando la carica di Na+ nei miociti cardiaci. Attiva anche i canali TREK1, TREK2 e TRAAK K+.
Confezionamento
Packaged under Argon.
Nota sulla preparazione
Prepared by the action of phospholipase A on soybean L-α-phosphatidylcholine (P 6263).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guillaume Bach et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 17(3), 429-438 (2010-01-15)
Improving vaccine immunogenicity by developing new adjuvant formulations has long been a goal of vaccinologists. It has previously been shown that a natural mix of lysophosphatidylcholine (LPC) from chicken eggs promotes mature dendritic cell (DC) generation in vitro and primes
E de Lamirande et al.
Journal of andrology, 33(5), 1025-1035 (2012-03-10)
Capacitation (CAP) and acrosome reaction (AR) are sequential processes of sperm activation. Beside the known ionic, membrane, and transduction events and final release of proteolytic enzymes that help sperm movement toward the egg, chromatin changes, such as a physiological remodeling
Oliver Murch et al.
British journal of pharmacology, 148(6), 769-777 (2006-06-06)
1. Lysophosphatidylcholine (LPC) modulates the inflammatory response and reduces mortality in animal models of sepsis. Here, we investigate the effects of LPC from synthetic (sLPC) and natural, soy bean derived LPC, (nLPC) sources on the organ injury/dysfunction caused by systemic
Hui-Ching Tseng et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(24), 4599-4617 (2018-09-20)
Lysophosphatidylcholine (LysoPC) has been shown to induce the expression of inflammatory proteins, including cyclooxygenase-2 (COX-2) and interleukin-6 (IL-6), associated with cardiac fibrosis. Here, we demonstrated that LysoPC-induced COX-2 and IL-6 expression was inhibited by silencing NADPH oxidase 1, 2, 4
Hui-Ching Tseng et al.
Journal of lipid research, 60(9), 1573-1589 (2019-08-01)
Lysophosphatidylcholine (LPC) may accumulate in the heart to cause fibrotic events, which is mediated through fibroblast activation and collagen accumulation. Here, we evaluated the mechanisms underlying LPC-mediated collagen induction via mitochondrial events in human cardiac fibroblasts (HCFs), coupling application of