Y0001489
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methacrylic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
182-192 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)