Y0001487
Butyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.91 (15 °C, vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
butylated methacrylate copolymer
Temp. autoaccensione
562 °F
Limite di esplosione
2-8 %
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
162-165 °C (lit.)
Densità
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)