Y0000809
Sodium phenylbutyrate impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium phenylbutyrate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)