1614556
USP
Phenylbutyrate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium phenylbutyrate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. eboll.
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-7 °C (lit.)
Densità
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup