PHR3082
Phenylbutyrate Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1614534
Famiglia di API
sodium phenylbutyrate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)