SMB01363
5α-Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, α-THF, 5 alpha-Tetrahydrocortisol, ATHF, Allo-3a-tetrahydrocortisol, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,5α-Tetrahydrocortisol, Allopregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, Allotetrahydrocortisol, Kendall’s compound C, Reichstein’s substance C
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Composizione
(3α,5α)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, ≤100%
Confezionamento
pkg of 25 mg
pkg of 5 mg
Colore
white to beige
Punto di fusione
244.5 °C
Densità
1.205 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@@H]23
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
AODPIQQILQLWGS-FDSHTENPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)