SMB01343
Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5β-Tetrahydrocortisol, THF, Tetrahydro F, Tetrahydrocompound F, Tetrahydrohydrocortisone, Urocortisol
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CO)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
AODPIQQILQLWGS-GXBDJPPSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)