Key Documents
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D5H29O5
Peso molecolare:
371.52
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)