Documenti fondamentali
399531
Sigma-Aldrich
Molybdenum carbide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Formula condensata:
Mo2C
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Stato
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)